Diethylmalonat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Malonsäurediethylester, 1,3-Propandisäurediethylester, Malonester, Ethylmalonat
OR1354-10KG OR1354-2.5KG OR1354-500G
APOSOR1354-10KGEA 290 EUR
APOSOR1354-10KG APOSOR1354-2.5KG APOSOR1354-500G
Diethylmalonat 99%
Diethylmalonat
Formel: C₇H₁₂O₄
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 199 °C
Schmelzpunkt: –51 °C
Dichte: 1,055 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009195
CAS-Nummer: 105-53-3
EINECS: 203-305-9