7-Nitro-1H-indazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 7-NINA, 7-Nitro-1H-indazol
OR13550-25G OR13550-5G
APOSOR13550-25GEA 102 EUR
APOSOR13550-25G APOSOR13550-5G
7-Nitro-1H-indazol 97%
7-Nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₅N₃O₂
Molecular Weight: 163,14 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00022789
CAS-Nummer: 2942-42-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III