1-Ethynyl-1-cyclohexene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(1-Cyclohexenyl)acetylene, 1-Ethynylcyclohexene
OR13588-25G
APOSOR13588-25GEA
133
EUR
APOSOR13588-25G
1-Ethynyl-1-cyclohexene
1-Ethynyl-1-cyclohexene
Formel:
C₈H₁₀ Molecular Weight: 106,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001568 CAS-Nummer: 931-49-7 |