1,2-Dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR13592-100G OR13592-25G OR13592-500G
APOSOR13592-100GEA 31.9 EUR
APOSOR13592-100G APOSOR13592-25G APOSOR13592-500G
1,2-Dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine
1,2-Dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine
Formel: C₆H₁₂N₂
Siedepunkt: 125 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036056
CAS-Nummer: 4271-96-9
EINECS: 224-262-2
UN: 3267
ADR: 8,III