2-Methyl-1-buten-3-in 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Methylbut-3-en-1-in, 2-Methylbut-1-en-3-in
OR13594-25G
OR13594-5G
APOSOR13594-25GEA
0
EUR
APOSOR13594-25G
APOSOR13594-5G
2-Methyl-1-buten-3-in 97%
2-Methyl-1-buten-3-in
Formel:
C₅H₆ Molecular Weight: 66,1 g/mol Siedepunkt: 32…33 °C Schmelzpunkt: –113 °C Dichte: 0,694 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: –45 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008599 CAS-Nummer: 78-80-8 EINECS: 201-144-9 UN: 3295 ADR: 3,I |