2-Acetyl-6-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13601-1G OR13601-5G OR13601-25G
APOSOR13601-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13601-1G APOSOR13601-5G APOSOR13601-25G
2-Acetyl-6-methylpyridin
2-Acetyl-6-methylpyridin
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135,17 g/mol
Siedepunkt: 209 °C
Flammpunkt: 84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658292
CAS-Nummer: 6940-57-4