4-Nitropyridin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-4-nitropyridine
OR13602-1G OR13602-250MG
APOSOR13602-1GEA 36.4 EUR
APOSOR13602-1G APOSOR13602-250MG
4-Nitropyridin-2-amine 98%
4-Nitropyridin-2-amine
Formel: C₅H₅N₃O₂
Molecular Weight: 139.1100 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04114148
CAS-Nummer: 4487-50-7