2-Chlor-3-picolin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Chlor-β-picolin, 2-Chlor-3-methylpyridin

OR13603-500G
APOSOR13603-500GEA 98.6 EUR
APOSOR13603-500G
2-Chlor-3-picolin 97%
2-Chlor-3-picolin
Formel: C₆H₆ClN
Molecular Weight: 127,57 g/mol
Siedepunkt: 192…193 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234177
CAS-Nummer: 18368-76-8
EINECS: 242-242-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR