2-Chlor-4-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-4-picolin
OR13604-100G OR13604-25G OR13604-500G
APOSOR13604-100GEA 43.5 EUR
APOSOR13604-100G APOSOR13604-25G APOSOR13604-500G
2-Chlor-4-methylpyridin
2-Chlor-4-methylpyridin
Formel: C₆H₆ClN
Molecular Weight: 127,57 g/mol
Siedepunkt: 194…195 °C
Dichte: 1,142 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023418
CAS-Nummer: 3678-62-4
EINECS: 222-951-2