2-Chlor-5-methylpyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Chloro-5-picoline

OR13605-100G OR13605-25G OR13605-500G
APOSOR13605-100GEA 33.5 EUR
APOSOR13605-100G APOSOR13605-25G APOSOR13605-500G
2-Chlor-5-methylpyridin
2-Chlor-5-methylpyridin
Formel: C₆H₆ClN
Molecular Weight: 127.57 g/mol
Siedepunkt: 97 °C/30mmHg
Dichte: 1.169 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792460
CAS-Nummer: 18368-64-4
EINECS: 418-050-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR