2-Cyan-6-methylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Methyl-2-pyridincarbonitril, 6-Cyan-2-picolin
OR13606-100G
APOSOR13606-100GEA 159 EUR
APOSOR13606-100G
2-Cyan-6-methylpyridin 97%
2-Cyano-6-methylpyridine
Formel: C₇H₆N₂
Molecular Weight: 118,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190586
CAS-Nummer: 1620-75-3