2-Methoxypyridin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13608-100G OR13608-25G OR13608-500G
APOSOR13608-100GEA 43.5 EUR
APOSOR13608-100G APOSOR13608-25G APOSOR13608-500G
2-Methoxypyridin 99%
2-Methoxypyridine
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 142…143 °C
Dichte: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006262
CAS-Nummer: 1628-89-3
EINECS: 216-623-8
UN: 1993
ADR: 3,III