2-Methyl-3-pyridinol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Hydroxy-2-methylpyridin
OR13617-100G OR13617-25G OR13617-5G
APOSOR13617-100GEA 236 EUR
APOSOR13617-100G APOSOR13617-25G APOSOR13617-5G
2-Methyl-3-pyridinol 97%
2-Methylpyridin-3-ol
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Schmelzpunkt: 168…169 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082538
CAS-Nummer: 1121-25-1