4-Bromo-2,6-diaminopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13619-1G OR13619-5G
APOSOR13619-1GEA 120 EUR
APOSOR13619-1G APOSOR13619-5G
4-Bromo-2,6-diaminopyridine
4-Bromo-2,6-diaminopyridine
Formel: C₅H₆BrN₃
Schmelzpunkt: 126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115308
CAS-Nummer: 329974-09-6