[2-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]methanamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR1363-250MG OR1363-1G
APOSOR1363-250MGEA 48 EUR
APOSOR1363-250MG APOSOR1363-1G
[2-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]methanamine 97%
[2-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]methanamine
Formel: C₁₂H₁₉N₃
Molecular Weight: 205,31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04970994
CAS-Nummer: 655256-68-1
UN: 2735
ADR: 8,III