2,6-Diaminopyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR13639-100G OR13639-500G
APOSOR13639-100GEA 102 EUR
APOSOR13639-100G APOSOR13639-500G
2,6-Diaminopyridin
2,6-Diaminopyridin
Formel: C₅H₇N₃
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 285 °C
Schmelzpunkt: 117…122 °C
Flammpunkt: 155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006329
CAS-Nummer: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR