6-Chlor-o-toluidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Amino-3-chlortoluol, 2-Chlor-6-methylanilin
OR13655-100G
APOSOR13655-100GEA 85.7 EUR
APOSOR13655-100G
6-Chlor-o-toluidin 97%
6-Chlor-o-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 215 °C
Schmelzpunkt: 44540 °C
Dichte: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007679
CAS-Nummer: 87-63-8