1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: DMPU, Dimethylpropylenharnstoff, N,N'-Dimethylpropylenharnstoff, 1,3-Dimethyltetrahydro-1H-pyrimidin-2-on, Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-on
OR13656-100G OR13656-25G
APOSOR13656-100GEA 24.8 EUR
APOSOR13656-100G APOSOR13656-25G
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinon
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinon
Formel: C₆H₁₂N₂O
Molecular Weight: 128,17 g/mol
Siedepunkt: 246…247 °C
Schmelzpunkt: –22,99 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006550
CAS-Nummer: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6