Atropasäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Phenylacrylic Acid, Ipratropium bromide Impurity D
OR13658-25G OR13658-1G OR13658-5G
APOSOR13658-25GEA 89.9 EUR
APOSOR13658-25G APOSOR13658-1G APOSOR13658-5G
Atropasäure 98%
Atropasäure
Formel: C₉H₈O₂
Molecular Weight: 148,16 g/mol
Siedepunkt: 267 °C
Schmelzpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046531
CAS-Nummer: 492-38-6
EINECS: 207-753-6