2-Chlorbenzoxazol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Chloro-1,3-benzoxazole

OR13659-5G OR13659-1G
APOSOR13659-5GEA 24.8 EUR
APOSOR13659-5G APOSOR13659-1G
2-Chlorbenzoxazol 97%
2-Chlorobenzoxazole
Formel: C₇H₄ClNO
Molecular Weight: 153,57 g/mol
Siedepunkt: 201…202 °C
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 1,345 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005766
CAS-Nummer: 615-18-9
EINECS: 210-414-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR