C-(2,3-Dihydrobenzofuran-2-yl)methylamine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan hydrochloride
OR1366-1G OR1366-5G
APOSOR1366-1GEA 66.7 EUR
APOSOR1366-1G APOSOR1366-5G
C-(2,3-Dihydrobenzofuran-2-yl)methylamine hydrochloride 97%
C-(2,3-Dihydrobenzofuran-2-yl)methylamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂ClNO
Schmelzpunkt: 258…259 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01659957
CAS-Nummer: 19997-54-7