2-Bromcarbazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-9H-carbazole
OR13661-1G
OR13661-5G
OR13661-25G
APOSOR13661-1GEA
21.9
EUR
APOSOR13661-1G
APOSOR13661-5G
APOSOR13661-25G
2-Bromcarbazol
2-Bromocarbazole
Formel:
C₁₂H₈BrN Molecular Weight: 246,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09750430 CAS-Nummer: 3652-90-2 |