5-Hydroxy-1H-indazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR13673-25G
OR13673-5G
OR13673-100G
APOSOR13673-25GEA
89.9
EUR
APOSOR13673-25G
APOSOR13673-5G
APOSOR13673-100G
5-Hydroxy-1H-indazole 98%
5-Hydroxy-1H-indazole
Formel:
C₇H₆N₂O Schmelzpunkt: 186…191 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01938124 CAS-Nummer: 15579-15-4 |