N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR13686-100G OR13686-25G
APOSOR13686-100GEA 0 EUR
APOSOR13686-100G APOSOR13686-25G
N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₃N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012555
CAS-Nummer: 65473-13-4