Benzoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Benzoxazole
OR13697-25G OR13697-100G OR13697-500G
APOSOR13697-25GEA 21.9 EUR
APOSOR13697-25G APOSOR13697-100G APOSOR13697-500G
Benzoxazol
Benzoxazole
Formel: C₇H₅NO
Molecular Weight: 119.12 g/mol
Siedepunkt: 181…183 °C
Schmelzpunkt: 27…31 °C
Dichte: 1.1754
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005765
CAS-Nummer: 273-53-0
EINECS: 205-988-9
UN: 1325
ADR: 4.1 III