1,2-Dibromocyclopentene, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13703-1G OR13703-5G
APOSOR13703-1GEA 72.5 EUR
APOSOR13703-1G APOSOR13703-5G
1,2-Dibromocyclopentene, technische Qualität
1,2-Dibromocyclopentene
Formel: C₅H₆Br₂
Siedepunkt: 78 °C/5mmHg
Dichte: 1,895 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00010246
CAS-Nummer: 75415-78-0