6-Amino-1-hexanol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 6-Aminohexan-1-ol

OR13708-25G OR13708-5G
APOSOR13708-25GEA 24.8 EUR
APOSOR13708-25G APOSOR13708-5G
6-Amino-1-hexanol 98%
6-Amino-1-hexanol
Formel: C₆H₁₅NO
Molecular Weight: 117.19 g/mol
Siedepunkt: 136…139 °C
Schmelzpunkt: 55…58 °C
Flammpunkt: 133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008241
CAS-Nummer: 4048-33-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR