tert-Butyl hydrogen malonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Tert-butoxy-3-oxopropanoic acid, mono-tert-Butyl malonate
OR13710-100G OR13710-25G OR13710-5G
APOSOR13710-100GEA 68.3 EUR
APOSOR13710-100G APOSOR13710-25G APOSOR13710-5G
tert-Butyl hydrogen malonate 95%
tert-Butyl hydrogen malonate
Formel: C₇H₁₂O₄
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 90 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 19…20 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191886
CAS-Nummer: 40052-13-9