2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Nitropyridine-2,4-diol

OR13715-100G OR13715-10G OR13715-25G
APOSOR13715-100GEA 63.8 EUR
APOSOR13715-100G APOSOR13715-10G APOSOR13715-25G
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
Formel: C₅H₄N₂O₄
Molecular Weight: 156,10 g/mol
Schmelzpunkt: 265 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075671
CAS-Nummer: 89282-12-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR