6-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloroindole-3-carboxaldehyde
OR13728-5G
OR13728-1G
OR13728-10G
APOSOR13728-5GEA
24.8
EUR
APOSOR13728-5G
APOSOR13728-1G
APOSOR13728-10G
6-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
6-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel:
C₉H₆ClNO Molecular Weight: 179,60 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06657152 CAS-Nummer: 703-82-2 |