4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
OR13729-25G
OR13729-5G
OR13729-100G
APOSOR13729-25GEA
43.5
EUR
APOSOR13729-25G
APOSOR13729-5G
APOSOR13729-100G
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridin 99%
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formel:
C₁₂H₁₂N₂ Molecular Weight: 184.24 g/mol Schmelzpunkt: 169…176 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006441 CAS-Nummer: 1134-35-6 EINECS: 214-483-2 |