2-Methyl-2-propanyl-(2R)-2-(aminomethyl)-1-pyrrolidincarboxylat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: tert-Butyl (R)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate, (R)-2-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine, (R)-2-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, (R)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
OR1380-1G OR1380-5G OR1380-250MG
APOSOR1380-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1380-1G APOSOR1380-5G APOSOR1380-250MG
2-Methyl-2-propanyl-(2R)-2-(aminomethyl)-1-pyrrolidincarboxylat 96%
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Siedepunkt: 98…110 °C/1mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03419256
CAS-Nummer: 259537-92-3
UN: 2735
ADR: 8,III