3-(4-Morpholinyl)aniline 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1383-1G OR1383-250MG OR1383-5G
APOSOR1383-1GEA 29 EUR
APOSOR1383-1G APOSOR1383-250MG APOSOR1383-5G
3-(4-Morpholinyl)aniline 97+%
3-(4-Morpholinyl)aniline
Formel: C10H14N2O
Molecular Weight: 178,2300 g/mol
Schmelzpunkt: 117…121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03197165
CAS-Nummer: 159724-40-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III