4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoesäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13896-100G OR13896-25G OR13896-5G
APOSOR13896-100GEA 56.7 EUR
APOSOR13896-100G APOSOR13896-25G APOSOR13896-5G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoesäure 99%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoesäure
Formel: C₉H₉NO₆
Schmelzpunkt: 195…197 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014697
CAS-Nummer: 4998-07-6