Pentaethylenglycol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diol
OR13897-10G
OR13897-5G
OR13897-25G
APOSOR13897-10GEA
79.9
EUR
APOSOR13897-10G
APOSOR13897-5G
APOSOR13897-25G
Pentaethylenglycol 97%
Pentaethylenglycol
Formel:
C₁₀H₂₂O₆ Molecular Weight: 238,28 g/mol Siedepunkt: 338…340 °C Dichte: 1,126 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002878 CAS-Nummer: 4792-15-8 EINECS: 225-341-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...