3-Phenoxypropionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Penoxypropionic acid, 3-Phenoxypropanoic acid
OR13898-1G OR13898-25G OR13898-5G
APOSOR13898-1GEA 58 EUR
APOSOR13898-1G APOSOR13898-25G APOSOR13898-5G
3-Phenoxypropionsäure
3-Phenoxypropionsäure
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 235…245 °C
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002769
CAS-Nummer: 7170-38-9
EINECS: 230-518-4