3-Thiophenethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(2-Hydroxyethyl)thiophen, Thiophen-3-ethanol, 2-(3-Thienyl)ethanol
OR13899-100G
OR13899-25G
APOSOR13899-100GEA
422
EUR
APOSOR13899-100G
APOSOR13899-25G
3-Thiophenethanol 98%
3-Thiophenethanol
Formel:
C₆H₈OS Molecular Weight: 128,19 g/mol Siedepunkt: 110…111 °C/14mmHg Dichte: 1,14 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009766 CAS-Nummer: 13781-67-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...