2-Pyrrolidinylmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
DL-Prolinol, 2-Pyrrolidinemethanol, 2-(Hydroxymethyl)pyrrolidine
OR13968-25G
APOSOR13968-25GEA
66.7
EUR
APOSOR13968-25G
2-Pyrrolidinylmethanol
Pyrrolidin-2-ylmethanol
Formel:
C5H11NO Molecular Weight: 101,15 g/mol Siedepunkt: 76 °C/ 0,2mmHg Dichte: 1,04 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00601073 CAS-Nummer: 498-63-5 |