Dimethylamin 40% in wässriger Lösung
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR13973-100ML OR13973-500ML
APOSOR13973-100MLEA 0 EUR
APOSOR13973-100ML APOSOR13973-500ML
Dimethylamin 40% in wässriger Lösung
Dimethylamin
Formel: C₂H₇N
Molecular Weight: 45,08 g/mol
Siedepunkt: 52 °C
Schmelzpunkt: –37 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008288
CAS-Nummer: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 1160
ADR: 3+8,II