2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR1399-1G OR1399-5G OR1399-25G
APOSOR1399-1GEA 79.9 EUR
APOSOR1399-1G APOSOR1399-5G APOSOR1399-25G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoesäure 97%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Schmelzpunkt: 182,5…183.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03086184
CAS-Nummer: 55317-53-8