4-Cyan-4'-pentylbiphenyl 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4'-Pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
OR13991-5G
OR13991-10G
OR13991-1G
APOSOR13991-5GEA
84.1
EUR
APOSOR13991-5G
APOSOR13991-10G
APOSOR13991-1G
4-Cyan-4'-pentylbiphenyl 98%
4-Cyan-4'-pentylbiphenyl
Formel:
C₁₈H₁₉N Molecular Weight: 249.36 g/mol Schmelzpunkt: 212…213/3mm °C Dichte: 1.008 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036350 CAS-Nummer: 40817-08-1 EINECS: 255-093-2 |