3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1400-1G OR1400-250MG
APOSOR1400-1GEA 154 EUR
APOSOR1400-1G APOSOR1400-250MG
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoesäure 97%
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Schmelzpunkt: 203…204 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407956
CAS-Nummer: 850375-11-0