2-Oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid, 1,2-Dihydro-2-oxoquinoline-3-carboxylic acid
OR14004-1G
OR14004-5G
APOSOR14004-1GEA
98.6
EUR
APOSOR14004-1G
APOSOR14004-5G
2-Oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
2-Oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₃ Molecular Weight: 189.17 g/mol Schmelzpunkt: 330…332 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01550054 CAS-Nummer: 2003-79-4 |