4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-[(2,1,3-Benzothiadiazol-5-yl)methoxy]benzoic acid
OR14029-1G
OR14029-500MG
APOSOR14029-1GEA
671
EUR
APOSOR14029-1G
APOSOR14029-500MG
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
Formel:
C₁₄H₁₀N₂O₃S Molecular Weight: 286.31 g/mol Schmelzpunkt: 248…249 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06808684 CAS-Nummer: 874834-22-7 |