tert-Butyl-4-piperazinotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 4-(piperazin-1-yl)piperidine-1-carboxylate, 4-(Piperazin-1-yl)piperidine, N-BOC protected
OR14041-100MG
OR14041-1G
OR14041-500MG
APOSOR14041-100MGEA
23.2
EUR
APOSOR14041-100MG
APOSOR14041-1G
APOSOR14041-500MG
tert-Butyl-4-piperazinotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-piperazinotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formel:
C₁₄H₂₇N₃O₂ Molecular Weight: 269,39 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973999 CAS-Nummer: 177276-41-4 |