6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR14043-1G
OR14043-500MG
APOSOR14043-1GEA
24.8
EUR
APOSOR14043-1G
APOSOR14043-500MG
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₅ClO₂S Molecular Weight: 212,66 g/mol Schmelzpunkt: 271…274 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07377059 CAS-Nummer: 26018-73-5 |