Ethyl-5-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14054-1G OR14054-5G OR14054-250MG
APOSOR14054-1GEA 183 EUR
APOSOR14054-1G APOSOR14054-5G APOSOR14054-250MG
Ethyl-5-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl-5-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₂BrNO₂
Molecular Weight: 282.14 g/mol
Schmelzpunkt: 83…85 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09027165
CAS-Nummer: 91844-20-1