Methyl-7-brom-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14066-1G OR14066-5G OR14066-10G
APOSOR14066-1GEA 46.4 EUR
APOSOR14066-1G APOSOR14066-5G APOSOR14066-10G
Methyl-7-brom-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-7-brom-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel: C₁₀H₇BrO₂S
Schmelzpunkt: 99…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09027095
CAS-Nummer: 550998-53-3