3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1407-1G
OR1407-5G
APOSOR1407-1GEA
72.5
EUR
APOSOR1407-1G
APOSOR1407-5G
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid 97%
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₈N₂O₃ Schmelzpunkt: 223…225 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797485 CAS-Nummer: 264264-32-6 |