Pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-carbonsäure 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1408-1G
APOSOR1408-1GEA
197
EUR
APOSOR1408-1G
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-carbonsäure 97+%
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-carbonsäure
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162,1500 g/mol Schmelzpunkt: 191…193 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06739057 CAS-Nummer: 63237-88-7 |